Learn More
2,4-Dinitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481898 5 g 5 Gramm
11491898 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14536.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 610-30-0 | C7H4N2O6 | 212.117 g/mol
2,4-Dinitrobenzoic acid was used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. It was employed as chromophore probe for analysis of perfluorinated carboxylic acids in water by capillary zone electrophoresis. It can be used to produce 2,4-dinitro-benzoyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dinitrobenzoesäure wurde für die spektrophotometrische Bestimmung von Diazepam in reinen Proben und in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Sie wurde als Chromophorsonde zur Analyse perfluorierter Carbonsäuren in Wasser durch Kapillarzonenelektrophorese eingesetzt. Es kann zur Herstellung von 2,4-dinitro-Benzoylchlorid verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan 50 mg/ml.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-30-0
Summenformel C7H4N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 212.117
MDL-Nummer MFCD00017006
InChI-Schlüssel ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dinitro, ccris 1766, acmc-20aoc2, 2.4-dinitrobenzoic acid, benzoicacid, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzoic acidanion, 4-09-00-01239 beilstein handbook reference, aronis26960, 1-carboxy-2,4-dinitrobenzene
PubChem CID 11880
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 178°C to 184°C
Menge 5 g
Beilstein 658650
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane 50mg/ml.
Formelmasse 212.12
Reinheit (%) 98%