Learn More
2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416226
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416226 25 g 25 Gramm
11406226 5 g 5 Gramm
11426226 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23035.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1656-44-6 | C6H3ClN2O6S | 266.608 g/mol
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid wurde mit dem Ziel verwendet, primäre Amine zu schützen. Wurde als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Tert-butyl-2-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]aminoacetat verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1656-44-6
Summenformel C6H3ClN2O6S
Molekulargewicht (g/mol) 266.608
MDL-Nummer MFCD00007431
InChI-Schlüssel SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride
PubChem CID 74255
IUPAC-Name 2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3096
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 266.62
Reinheit (%) 98%