Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30359192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359192 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD3604305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
CAS 528-75-6
Summenformel C7H4N2O5
Menge 5 g
Synonym NSC 36948, m-Dintrobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O5/c10-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)9(13)14/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,4-dinitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 196.12
Formelmasse 196.012