Learn More
2,4-Dinitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472807 25 g 25 Gramm
11452807 1 g 1 Gramm
11462807 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15452.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 528-75-6 | C7H4N2O5 | 196.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-75-6
Summenformel C7H4N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 196.118
MDL-Nummer MFCD00013376
InChI-Schlüssel ZILXIZUBLXVYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dinitro, unii-zac919yu3z, ccris 2684, zac919yu3z, pubchem8223, benzaldehyde,4-dinitro, 2,4-dinitro-benzaldehyde, acmc-209l2f, 3-07-00-00923 beilstein handbook reference, ksc490k9l
PubChem CID 68250
IUPAC-Name 2,4-dinitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Siedepunkt 190°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1878706
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3272
Formelmasse 196.12
Reinheit (%) 98%