Learn More
2,4-Dinitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30180256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30180256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47392225G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-02-9
Summenformel C6 H5 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
Synonym Benzenamine, 2,4-dinitro- (9CI, ACI), 2,4-Dinitrobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4-dinitro- (8CI), 1-Amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitroaniline, Dinitroaniline, NSC 8731
IUPAC-Name 2,4-Dinitroanilin
SMILES Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitroaniline
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
Formelmasse 183.028