Learn More
2,4-Dinitroanilin, 99 % (Trockengewicht), enthält bis zu 15 % Wasser
Artikelnummer. 11444537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444537 2500 g 2500 Gramm
11424537 100 g 100 Gramm
11434537 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21080.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-02-9 | C6H5N3O4 | 183,12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-02-9
Summenformel C6H5N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
MDL-Nummer MFCD00007151
InChI-Schlüssel LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dinitro, 1-amino-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitroanilin, 2,4-dinitrobenzenamine, 2,4-dinitroanilina, 2,4-dinitraniline, 2,4-dinitrophenylamine, aniline, 2,4-dinitro, 2,4-dinitroaminobenzene, 2,4-nitroaniline
PubChem CID 7321
ChEBI CHEBI:34242
IUPAC-Name 2,4-Dinitroanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dinitroaniline
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Dichte 1.61
Flammpunkt 224°C (435°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht) Kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1596
Beilstein 982999
Merck Index 14,3270
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke