Learn More
2,4-Dimethylthiazol, TRC
Artikelnummer. 30371665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371665 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48046525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylthiazole
CAS 541-58-2
Summenformel C5H7NS
Menge 25 g
Synonym 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole, 2,4-Methylthiazole, NSC 7510
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NS/c1-4-3-7-5(2)6-4/h3H,1-2H3
SMILES Cc1csc(C)n1
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol
Molekulargewicht (g/mol) 113.18
Formelmasse 113.0299