Learn More
2,4-Dimethylthiazol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10172380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10172380 5 g Glasflasche 5 Gramm
10090890 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-58-2
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.18
MDL-Nummer MFCD00014509
InChI-Schlüssel OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole
PubChem CID 10934
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NC(C)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylthiazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 144°C to 146°C (719.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5081 to 1.5101
Menge 5 g
Beilstein 27, IV, 981
Merck Index 11, 3249
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with ice-cold water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylthiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.