Learn More
2,4-Dimethylthiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450838 250 mg 250 Milligramm
15440838 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54578.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80466-80-4 | C5H6ClNO2S2 | 211.678 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80466-80-4
Summenformel C5H6ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 211.678
MDL-Nummer MFCD00052746
InChI-Schlüssel GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride
Siedepunkt 82°C to 84°C (0.3 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 211.68
Reinheit (%) 97%