Learn More
2,4-Dimethylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10791731 5 g 5 Gramm
10105313 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319650050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-82-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-82-1
Summenformel C6H9N
Molekulargewicht (g/mol) 95.15
MDL-Nummer MFCD00192088
InChI-Schlüssel MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
PubChem CID 39539
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol
SMILES CC1=CC(C)=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylpyrrole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Rotbraun bis Orange-Rot oder Violett
Dichte 0.9240g/mL
Siedepunkt 165.0°C to 167.0°C
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4950 to 1.4970
Menge 5 g
Relative Dichte 0.924
Formelmasse 95.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylpyrrole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.