Learn More
2,4-Dimethylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MetHF, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Speichern
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Speichern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethylphenylmagnesium bromide |
CAS | 34589-46-3 |
Summenformel | C8H9BrMg |
MDL-Nummer | MFCD01311493 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, hpgwkalajlxsdh-uhfffaoysa-m, 2,4-dimethylphenylmagne-sium bromide, 2,4-dimethylphenyl magnesium bromide, magnesium,1,3-dimethylbenzene-6-ide,bromide, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
InChI-Schlüssel | HPGWKALAJLXSDH-UHFFFAOYSA-M |