Learn More
2,4-Dimethylphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307576
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307576 1 g 1 Gramm
11317576 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11126.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51163-29-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
2,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dimethylphenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit, Wärme, Alkohol und Aminen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51163-29-2
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00013853
InChI-Schlüssel QUOBVYPFBJUOAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl isocyanate, 2,4-dimethylphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenisocyanate, acmc-20aoc8, 1-isocyanato-2,4-dimethyl-benzene
PubChem CID 5207585
IUPAC-Name 1-isocyanat-2,4-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Dichte 1.041
Menge 1 g
Brechungsindex 1.535
UN-Nummer UN2206
Beilstein 386756
Siedepunkt 114°C to 115°C (2 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) ≥98%