Learn More
2,4-Dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30379810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379810 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47651025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylphenol
CAS 105-67-9
Summenformel C8 H10 O
Menge 25 g
Synonym Phenol, 2,4-dimethyl-, 2,4-Xylenol (8CI), 2,4-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 2,4-DMP, 4,6-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene, NSC 3829, m-Xylenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)c(C)c1
IUPAC-Name 2,4-Dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Formelmasse 122.0732