Learn More
2,4-Dimethylpentan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372216 10 g 10 Gramm
11362216 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11372216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03570.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 108-08-7 | C7H16 | 100.205 g/mol
It is not only used for synthesizing WeiNiGuan, but also used in binder and coating industry. It is used for synthesizing resin fiber. It is also used as intermediates and adhesives in oil drop coagulation thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendet zur Synthese von WeiNiGuan und in der Bindemittel- und Beschichtungsindustrie. Wird zur Synthese von Harzfasern verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt und Klebstoff in Verdickungsmitteln für die Öltropfenkoagulation eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Chloroform, Alkohol und Ether.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-08-7
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.205
MDL-Nummer MFCD00008945
InChI-Schlüssel BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7907
IUPAC-Name 2,4-Dimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylpentane
Schmelzpunkt ∼-123°C
Dichte 0.67
Siedepunkt 79°C to 80°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Brechungsindex 1.382
Menge 10 g
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1696855
Synonym pentane, 2,4-dimethyl, unii-4jt8q9qohi, diisopropylmethane, 4jt8q9qohi, 2,4-dimethylpentane, standard for gc, dimethylpentane, heptan und isomere, 2,4-dimethyl-pentan, pentane,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylpentane
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol and ether.
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) ≥98%