Learn More
2,4-Dimethylbenzylamin, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 365530050
Additional Details : CAS : 94-98-4 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10405475
  • 154.00 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
94-98-4
135.21
GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-N
66761
CC1=CC(=C(C=C1)CN)C
C9H13N
MFCD00025575
2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
(2,4-dimethylphenyl)methanamin
Spezifikation
2, 4-Dimethylbenzylamine
Glasflasche
218°C
5g
97.5
98%
(CH3)2C6H3CH2NH2
2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
CC1=CC(=C(C=C1)CN)C
135.21
135.21
98%
Authentic
1.5360 to 1.539
Gelb
94-98-4
100.0
C9H13N
MFCD00025575
GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-N
(2,4-dimethylphenyl)methanamin
66761
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation