Learn More
2,4-Dimethylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689795
37.20 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
94-98-4
C9H14N
136.22
MFCD00025575
GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
66761
(2,4-dimethylphenyl)methanaminium
CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
94-98-4
C9H14N
136.22
MFCD00025575
GBSUVYGVEQDZPG-UHFFFAOYSA-O
2,4-dimethylbenzylamine, 2,4-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethyl, benzylamine, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzenemethanamine, omega-amino-psi-cumene, 1-2,4-dimethylphenyl methanamine, omega-amino-1,2,4-trimethylbenzene, rarechem al bw 0350, timtec-bb sbb005795
66761
(2,4-dimethylphenyl)methanaminium
CC1=CC=C(C[NH3+])C(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethylbenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 218°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H3CH2NH2
Brechungsindex 1.5360 to 1.539
Menge 1 g
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dimethylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.