Learn More
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 609-60-9 |
| Summenformel | C8H9ClO2S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,4-Xylenesulfonyl Chloride, 2,4-Dimethylphenylsulfonyl Chloride, 3,5-Dimethylbenzene-2-sulfonyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1)(Cl)=O |
| IUPAC-Name | 2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.67 |
| Formelmasse | 204 |