Learn More
2,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489450
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489450 5 g 5 Gramm
11479450 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489450 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50301.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 609-60-9 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-60-9
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.67
MDL-Nummer MFCD00156143
InChI-Schlüssel FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dimethylphenyl chlorosulfone, 2,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, acmc-1avoq, ksc355s4b, tos-bb-1127, 2,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,4-dimethyl benzene sulfonyl chloride
PubChem CID 69109
SMILES CC1=CC=C(C(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 32°C to 33°C
Menge 5 g
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.555
UN-Nummer UN3261
IUPAC-Name 2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 98%