Learn More
2,4-Dimethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416276
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11416276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23076.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 55499-44-0 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55499-44-0
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.984
MDL-Nummer MFCD02683101
InChI-Schlüssel TYONHSPZXLFWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethylphenyl boronic acid, 2,4-dimethylbenzeneboronic acid, 2,4-dimethyl phenyl boronic acid, 2,4-dimethylphenylboronicacid, 4-dimethylphenylboronic acid, boronic acid, 2,4-dimethylphenyl, 4-borono-m-xylene, pubchem9565, m-xylene-4-boronic acid, acmc-1ay9d
PubChem CID 4198739
IUPAC-Name (2,4-dimethylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Menge 1 g
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 97%