Learn More
2',4'-Dimethylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459873
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11459873
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12992.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-74-7
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00003571
InChI-Schlüssel HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dimethylacetophenone
Dichte 0.999
Siedepunkt 227°C to 228°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.535
Menge 50 g
Beilstein 956772
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 97%