Learn More
2',4'-Dimethylacetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15401928
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15401928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55605.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2050-43-3
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00026125
InChI-Schlüssel PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
PubChem CID 16303
IUPAC-Name N-(2,4-dimethylphenyl)acetamid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dimethylacetanilide
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver