Learn More
2,4-Dimethyl-3-Furoylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10250700 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10411440 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250700 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65802CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 15139-39-6
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.581
InChI-Schlüssel NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 13019985
IUPAC-Name 2,4-Dimethylfuran-3-Carbonylchlorid
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 158.58
Reinheit (%) 90%