Learn More
2,4-Dimethyl-3-Furoylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10411440
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
15139-39-6
C7H7ClO2
158.581
NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
13019985
2,4-Dimethylfuran-3-Carbonylchlorid
CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
15139-39-6
C7H7ClO2
158.581
NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
13019985
2,4-Dimethylfuran-3-Carbonylchlorid
CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.58
Reinheit (%) 90%