Learn More
2,4-Dimethyl-3-Furoylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 158.58 |
Reinheit (%) | 90% |