Learn More
2,4-Dimethylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10018199
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
15058-72-7
C7H8O3
140.138
JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
638456
2,4-Dimethylfuran-3-Carbonsäure
CC1=COC(=C1C(=O)O)C
15058-72-7
C7H8O3
140.138
JFXXYKVSLHRBAA-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-3-furoic acid, 2,4-dimethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-furan-3-carboxylic acid, 2,4-dimethylfurane-3-carboxylic acid
638456
2,4-Dimethylfuran-3-Carbonsäure
CC1=COC(=C1C(=O)O)C
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-3-furoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%