Learn More
2,4-Dimethyl-3-Furaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595460
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10595460 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10422560 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595460 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC65804CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 75002-34-5
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
InChI-Schlüssel MGSAYHDYMMHZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-3-furaldehyde, 3-furancarbaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde,2,4-dimethyl, 3-furancarboxaldehyde, 2,4-dimethyl-9ci
PubChem CID 21702758
IUPAC-Name 2,4-Dimethylfuran-3-Carbaldehyd
SMILES CC1=COC(=C1C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 95%