Learn More
2,4-Dimethyl-3-Furaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4-dimethyl-3-furaldehyde |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 95% |