Learn More
2,4-Dimethyl-2-Pentensäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465347
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 11465347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22701.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 66634-97-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66634-97-7
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.171
MDL-Nummer MFCD00209505
InChI-Schlüssel DMHLGGQHOSTMJG-GQCTYLIASA-N
Synonym 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, unii-ki18c46dhr, 2e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, ki18c46dhr, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2e, e-2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, fema no. 3143, e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl
PubChem CID 5362565
IUPAC-Name (E)-2,4-Dimethylpent-2-ensäure
SMILES CC(C)C=C(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid
Namenshinweis predominantly trans
Dichte 0.949
Brechungsindex 1.454
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%