Learn More
2,4-Dimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024787
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2213-32-3
C7H14
98.189
MFCD00039854
LXQPBCHJNIOMQU-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 2,4-dimethyl, acmc-1ch0z, pentene, 2,4-dimethyl, ch3 2chch2c ch3 =ch2, 1-pentene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
16657
2,4-Dimethylpent-1-en
CC(C)CC(=C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2213-32-3
C7H14
98.189
MFCD00039854
LXQPBCHJNIOMQU-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 2,4-dimethyl, acmc-1ch0z, pentene, 2,4-dimethyl, ch3 2chch2c ch3 =ch2, 1-pentene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
16657
2,4-Dimethylpent-1-en
CC(C)CC(=C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyl-1-pentene
Dichte 0.69
Siedepunkt 81°C
Flammpunkt −16°C (−27°F)
Brechungsindex 1.3995
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99%