Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10374802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10374802 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10364802 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10060994 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10374802 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05803DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 80466-80-4
Summenformel C5H6ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 211.678
MDL-Nummer MFCD00052746
InChI-Schlüssel GFFJSTHQILQFNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride, 2,4-dimethylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, dimethyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-dimethyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylthiazol-5-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2776248
IUPAC-Name 2,4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%