Learn More
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10280843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10280843 1 g Glasflasche 1 Gramm
10250073 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10115280 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10280843 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84370-87-6
MDL-Nummer MFCD00002005
InChI-Schlüssel WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601637
IUPAC-Name 1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dimethoxyphenyl isocyanate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 140.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9NO3
Strukturformel (CH3O)2C6H3NCO
Brechungsindex 1.5465 to 1.5485
Menge 1 g
Synonym 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid After Melting