Learn More
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat, 97 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dimethoxyphenyl isocyanate |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C9H9NO3 |
| Strukturformel | (CH3O)C6H3NCO |
| Brechungsindex | 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589nm) |
| Mehr anzeigen |