Learn More
2,4-Dimethoxybenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30386085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386085 25 g 25 Gramm
30386040 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47646025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethyloxybenzylamine
CAS 20781-20-8
Summenformel C9 H13 N O2
Menge 25 g
Synonym Benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy-, Benzylamine, 2,4-dimethoxy- (8CI), 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzylamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CN)c(OC)c1
IUPAC-Name (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 167.2
Formelmasse 167.0946