Learn More
2,4-Dimethoxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486250 25 g 25 Gramm
11476250 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27140.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20781-20-8
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.208
MDL-Nummer MFCD00052393
InChI-Schlüssel QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 597250
IUPAC-Name (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzylamine
Dichte 1.113
Siedepunkt 140°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.549
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%