Learn More
2,4-Dimethoxybenzensulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424327 5 g 5 Gramm
15414327 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31707.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 51770-71-9 | C8H11NO4S | 217.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51770-71-9
Summenformel C8H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 217.24
MDL-Nummer MFCD06147001
InChI-Schlüssel MGHCDRVTMABICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,2,4-dimethoxy
PubChem CID 6469795
IUPAC-Name 2,4-dimethoxybenzolsulfonamid
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 5 g
Formelmasse 217.25
Reinheit (%) 96%