Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2,4-Dimethoxybenzaldehyde is used as a reagent to specifically quantify phlorotannins. It is also used as a component of hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dimethoxybenzaldehyd wird als Reagenz zur spezifischen Quantifizierung von Phlorotanninen verwendet. Es wird auch als Bestandteil von Haarfärbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,4-Dimethoxybenzaldehyd wird als Reagenz zur spezifischen Quantifizierung von Phlorotanninen verwendet. Es wird auch als Bestandteil von Haarfärbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethoxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 67°C to 71°C |
Siedepunkt | 165°C (10 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 607989 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in chlorofrom. |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | 98% |