Learn More
2,4-Dimethoxy-1-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417036
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11417036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25353.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4920-84-7 | C8H9NO4 | 183.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4920-84-7
Summenformel C8H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.163
MDL-Nummer MFCD00024210
InChI-Schlüssel XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethoxy-4-nitrobenzene, 2,4-dimethoxynitrobenzene, 2,4-dimethoxy-1-nitro-benzene, benzene, 2,4-dimethoxy-1-nitro, 2,4-dimethoxylnitrobenzene, pubchem19759, acmc-209kfc, 2,4dimethoxy-nitrobenzene, 2,4-dimethoxy-nitrobenzene, 2.4-dimethoxy-nitrobenzene
PubChem CID 78633
IUPAC-Name 2,4-dimethoxy-1-nitrobenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 25 g
Formelmasse 183.16
Reinheit (%) 97%