missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',4'-Dihydroxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11441027
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441027 25 g 25 Gramm
11451027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11441027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23414.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5792-36-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5792-36-9
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002280
InChI-Schlüssel LLBBBYLDTDJMNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxypropiophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 2,4-dihydroxypropiophenone, 4-propionylresorcinol, 1-propanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, respropiophenone, resorcinol fragment, 9, acmc-209m1c, 2',4'-dihydroxy-propiophenone, 2/',4/'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 79856
IUPAC-Name 1-(2,4 -Dihydroxyphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2',4'-Dihydroxypropiophenone
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 25 g
Beilstein 1238635
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.