Learn More
2,4-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30012153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012153 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD678940500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-86-1
Summenformel C7 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Synonym 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Resorcylic acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formelmasse 154.0266