Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30373076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373076 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373076 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45099510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 95-01-2
Summenformel C7H6O3
Menge 10 g
Synonym beta-Resorcylaldehyde, 2,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 2,4-Dihydroxybezaldehyde, 2,4-Dihydroxysalicylaldehyde, 4-Formylresorcinol, 4-Hydroxysalicylaldehyde, 6-Formylresorcinol, NC 012, NSC 8690, beta-Resorcaldehyde, beta-Resorcinaldehyde, beta-Resorcylic Aldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
SMILES Oc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.0317