Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494080 500 g 500 Gramm
11465293 25 g 25 Gramm
11475293 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12868.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in two-step synthesis of ethyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxycinnamate. It has a potent antioxidative and antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dihydroxybenzaldehyd wird bei der zweistufigen Synthese von 3,5-Ethyl-Dibrom-2,4-Dihydroxycinnamat verwendet. Weist eine starke antioxidative und antibakterielle Aktivität auf.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Leicht löslich in Alkohol, Ethylether, Chloroform und Eisessigsäure. Unlöslich in Benzol und zersetzt sich leicht unter starken säurestarken Alkali.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-01-2
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00011686
InChI-Schlüssel IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Siedepunkt 220°C (22 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 878548
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,8156
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol,ethyl ether,chloroform,glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%