Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465293 25 g 25 Gramm
11475293 100 g 100 Gramm
11494080 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465293 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12868.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.21 CHF
    50.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 5.56 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in two-step synthesis of ethyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxycinnamate. It has a potent antioxidative and antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dihydroxybenzaldehyd wird bei der zweistufigen Synthese von 3,5-Ethyl-Dibrom-2,4-Dihydroxycinnamat verwendet. Weist eine starke antioxidative und antibakterielle Aktivität auf.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Leicht löslich in Alkohol, Ethylether, Chloroform und Eisessigsäure. Unlöslich in Benzol und zersetzt sich leicht unter starken säurestarken Alkali.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-01-2
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00011686
InChI-Schlüssel IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC-Name 2,4-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Siedepunkt 220°C (22 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 878548
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,8156
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol,ethyl ether,chloroform,glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde