Learn More
2',4'-Dihydroxy-2-Methoxychalkon, 97 %
Artikelnummer. 11481810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481810 5 g 5 Gramm
11471810 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481810 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27533.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104236-78-4
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.284
MDL-Nummer MFCD00076017
InChI-Schlüssel ODLVGCCGMXGMGZ-RMKNXTFCSA-N
Synonym 2',4'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2-propen-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl, acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-o-methoxyphenyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-08-00-03711 beilstein handbook reference, 2/',4/'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2',4'-dihydroxy-2-2-methoxybenzylidene acetophenone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one
PubChem CID 6161915
IUPAC-Name (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-en-1-on
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dihydroxy-2-methoxychalcone
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 5 g
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) 97%