Learn More
2,4-Dihydro-[1,2,4]Triazol-3-Thion, TRC
Artikelnummer. 30377805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377805 500 mg -
30375501 2.5 g -
30374140 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD679075500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3179-31-5
Summenformel C2H3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 101.13
SMILES S=C1NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Formelmasse 101.0048