Learn More
2,4-Difluorthiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316829
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11316829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26758.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 175276-92-3 | C7H5F2NS | 173.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-92-3
Summenformel C7H5F2NS
Molekulargewicht (g/mol) 173.181
MDL-Nummer MFCD00085011
InChI-Schlüssel MOHAZBCWHUCIEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-carbothioamide, 2,4-difluorothiobenzamide, 2,4-difluorobenzothioamide, acmc-1c1ty, 2,4-difluoro-thiobenzamide, 2,4-difluorobenzene carbothioamide, 2,4-bis fluoranyl benzenecarbothioamide, amino 2,4-difluorophenyl methane-1-thione, benzenecarbothioamide, 2,4-difluoro-9ci
PubChem CID 2781868
IUPAC-Name 2,4-difluorbenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorothiobenzamide
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 173.18
Reinheit (%) 97%