Learn More
2,4-Difluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497936
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497936 10 g 10 Gramm
11407946 50 g -
11417946 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14044.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 367-27-1 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-27-1
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
MDL-Nummer MFCD00009715
InChI-Schlüssel NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123051
IUPAC-Name 2,4-difluorphenol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorophenol
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Siedepunkt 52°C to 54°C (14 mmHg)
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Phenol-like
Menge 10 g
UN-Nummer UN2921
Beilstein 1934803
Synonym phenol, 2,4-difluoro, 2.4-difluorophenol, 2,4difluorophenol, 2,4-diflurophenol, 2 4-difluorophenol, 2,4 difluorophenol, 2, 4 difluorophenol, 2,4 difluoro phenol, 2,4-di-fluorophenol, 2,4-difluoro phenol
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) ≥98%