Learn More
2,4-Difluorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30386335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386335 250 mg
30375216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD447538250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37847-52-2
Summenformel C12H8F2
Molekulargewicht (g/mol) 190.18
Synonym 2,4-Difluoro-1,1'-biphenyl, 2,4-Difluoro-1-phenylbenzene, 2,4-Difluorobiphenyl
SMILES Fc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobiphenyl
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formelmasse 190.0594