Learn More
2,4-Difluorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460057 1 g 1 Gramm
11470057 5 g 5 Gramm
11404090 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20985.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72235-52-0
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.137
MDL-Nummer MFCD00010142
InChI-Schlüssel QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC-Name (2,4-Difluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzylamine
Dichte 1.204
Siedepunkt 55°C to 57°C (8 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3539259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 98%