Learn More
2,4-Difluorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
72235-52-0
C7H7F2N
143.14
MFCD00010142
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
2733244
(2,4-Difluorphenyl)methanamin
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
72235-52-0
C7H7F2N
143.14
MFCD00010142
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
2733244
(2,4-Difluorphenyl)methanamin
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorobenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2NH2
Brechungsindex 1.4900 to 1.493
Menge 1 g
Relative Dichte 1.2
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig