Learn More
2,4-Difluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,4-Difluorobenzoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluorbenzoylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Basen fernhalten.
2,4-Difluorbenzoylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Difluorobenzoyl chloride |
Dichte | 1.437 |
Siedepunkt | 96°C to 98°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.5145 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 4800566 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | 2,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4-difluoro, benzoyl chloride,2,4-difluoro, acmc-1bfet, 2,4difluorobenzoylchloride, 2,4-difluorobezoyl chloride, 2,4 difluorobenzoyl chloride, 2,4-difluoro benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoylchloride, 2,4-difluoro-benzoyl chloride |